Ethylbenzène, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Phenylethane
MQ100
Formule:
C₈H₁₀ Poids moléculaire: 106.17 g/mol Point d'ébullition: 136.2 Point de fusion: –95 °C Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 15 Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00011647 Numéro CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 UN: 1175 ADR: 3 II Indice Merck: 13,03801 |