Imprimer
Robinets d'arrêt à une voie DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286458607 286458804 286459209 286459406 286459603 286459809
SCOT286458607EA 2240 EUR
SCOT286458607 SCOT286458804 SCOT286459209 SCOT286459406 SCOT286459603 SCOT286459809
Robinets d'arrêt à une voie DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3.3 transparent, avec clé creuse et poignée en verre.
  • Clés NS remplaçables
  • Dispositif de blocage à filetage
Tube droit