Imprimer
Ethylbenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phenylethane
L05908.AE L05908.AP L05908.0F
L05908.AEEA 31.8 EUR
L05908.AE L05908.AP L05908.0F
Ethylbenzène ≥99%
Ethylbenzène
Purity: 99% CAS No.: 100-41-4 Molecular Formula: C8H10 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Petrol-like Melting Point: -95° Boiling Point: 135-136° Beilstein Reference: 1901871 Merck Reference: 14,3765 UN No.: 1175 MDL No.: MFCD00011647
Formule: C₈H₁₀
Poids moléculaire: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867
Point éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011647
Numéro CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM