n-Butylbenzène 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₄ Point d'ébullition: 183 °C (760 mmHg) Point de fusion: –88 °C Densité: 0,86 g/cm³ Point éclair: 59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009463 Numéro CAS: 104-51-8 EINECS: 203-209-7 UN: 2709 ADR: 3,III Indice Merck: 13,01548 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Methanol | ≤0.5 % (GC) |