Imprimer
Cumène, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
28220-5ML 28220-25ML
28220-5MLEA 101 EUR
28220-5ML 28220-25ML
Cumène, Supelco®
Cumène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008881
Numéro CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,02644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a579b2508c688582eda1774b2166699c4e1773c&vid=0c26c0fcf439fa1b8e8cafb686d4b3479070e395&prid=web&clid=SAPDAM