Imprimer
Cumène zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isopropylbenzène
MQ200
8.02681.0100 8.02681.1000
8.02681.0100EA 27.5 EUR
8.02681.0100 8.02681.1000
Cumène zS, Sigma-Aldrich®
Cumène
Formule: C₉H₁₂
Poids moléculaire: 120.19 g/mol
Point d'ébullition: 151
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0.8624 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008881
Numéro CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,02644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.05 g/l (20 °C)
Melting Point -96 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 0.8 - 6.0 %(V)
Refractive Index 31 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid