Imprimer
Cumène 99.9%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isopropylbenzène
329730050 329735000 329730025
ACRO329730050EA 29.4 EUR
ACRO329730050 ACRO329735000 ACRO329730025
Cumène 99.9%, très pur
Cumène
Formule: C₉H₁₂
Poids moléculaire: 120.19 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0.862 g/cm³
Point éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008881
Numéro CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,02644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.861 to 0.863 kg/l
GC ≥99.85 %
Bromine number ≤0.1 g/100 ml