Imprimer
tert-Butylbenzène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
107870010 107875000 107870025
ACRO107870010EA 129 EUR
ACRO107870010 ACRO107875000 ACRO107870025
tert-Butylbenzène 99%
tert-Butylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 169 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008816
Numéro CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,01550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Chlorinated cmpds (as Cl) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Impurity (Acrolein and glucose) Passes test
Fatty acid esters ≤0.05 % (as Butyric acid)
Neutrality Passes test