Imprimer
Tubes de culture, stériles
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T416-6 T416-6A T415-2 T415-2A T415-3 T415-6 T415-6A T416-2 T416-2A T416-3
SIMPT416-6EA 310 EUR
SIMPT416-6 SIMPT416-6A SIMPT415-2 SIMPT415-2A SIMPT415-3 SIMPT415-6 SIMPT415-6A SIMPT416-2 SIMPT416-2A SIMPT416-3
Tubes de culture, stériles
Tubes Tubes de culture
En polystyrène transparent ou en polypropylène translucide.
  • FCR max. : 3000 ×g (PP) ; 1400 ×g (PS)
  • Résistance thermique de –190 °C à +120 °C (PP) et jusqu'à 70 °C (PS)
Ces tubes stériles jetables peuvent être utilisés pour la plupart des procédures de laboratoire quotidiennes. Ils sont biologiquement inertes et exemptes d'agents de démoulage. Le moulage de précision en thermoplastique vierge garantit l'uniformité des tubes en termes de taille et de forme. Une grande résistance à la rupture réduit tout danger lors de la manipulation de cultures infectieuses ou potentiellement néfastes.
Les tubes sont fournis avec un bouchon en polyéthylène à 2 positions (qui peut être desserré pour les applications aérobie ou scellé pour les cultures anaérobie) ou sans bouchon pour un usage général.