Imprimer
4-tert-Butylphénol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
108000010 108000025 108000050
ACRO108000010EA 67.1 EUR
ACRO108000010 ACRO108000025 ACRO108000050
4-tert-Butylphénol 97%
4-tert-Butylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96…100 °C
Densité: 0,9 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002367
Numéro CAS: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,01584
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Flakes or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %