Imprimer
3-tert-Butylphénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): m-tert-Butylphenol
B24315.06 B24315.14 B24315.22
B24315.06EA 76.8 EUR
B24315.06 B24315.14 B24315.22
3-tert-Butylphénol ≥99%
3-tert-Butylphénol
Purity: 99% CAS No.: 585-34-2 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 108°(228°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 125-130°/20mm UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002300
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 125…130 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 108 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002300
Numéro CAS: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2430
ADR: 8,III