Imprimer
2,6-Dinitrotoluéne ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L00856.06 L00856.14
L00856.06EA 37.4 EUR
L00856.06 L00856.14
2,6-Dinitrotoluéne ≥97%
2,6-Dinitrotoluéne
Purity: 97% CAS No.: 606-20-2 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 58-65° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 2052046 UN No.: 3454 MDL No.: MFCD00007158
Formule: C₇H₆N₂O₄
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 58…65 °C
Densité: 1,538 g/cm³ (15 °C)
Point éclair: 207 °C (404 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007158
Numéro CAS: 606-20-2
EINECS: 210-106-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II