1-Nitro-4-propylbenzène 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 10342-59-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Refractive Index: 1.5370
Melting Point: -14°
Boiling Point: 96-100°/2mm
Beilstein Reference: 2043939
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00051839
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 96…100 °C (2 mmHg) Point de fusion: –14 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051839 Numéro CAS: 10342-59-3 EINECS: 233-743-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |