Imprimer
4-Nitrotoluène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
129050010 129050050 129051000
ACRO129050010EA 118 EUR
ACRO129050010 ACRO129050050 ACRO129051000
4-Nitrotoluène 99%
4-Nitrotoluène
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 238,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007366
Numéro CAS: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,06748
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 54 °C
GC ≥98.5 %