3-Nitrotoluène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 230…231 °C (760 mmHg) Point de fusion: 15…16 °C Densité: 1,15 g/cm³ Point éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007265 Numéro CAS: 99-08-1 EINECS: 202-728-6 UN: 1664 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,06748 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |