2-Nitrotoluène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 88-72-2
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -4°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907580
Merck Reference: 14,6650
UN No.: 1664
MDL No.: MFCD00007157
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 224…226 °C Point de fusion: –4 °C Densité: 1,166 Point éclair: 106 °C (222 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007157 Numéro CAS: 88-72-2 EINECS: 201-853-3 UN: 1664 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,6650 |