2-Nitrotoluène 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 222 °C (760 mmHg) Point de fusion: –9 °C Densité: 1,16 g/cm³ Point éclair: 95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007157 Numéro CAS: 88-72-2 EINECS: 201-853-3 UN: 1664 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,06748 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |