Imprimer
Robinets d'arrêt, à alésage droit ou à plusieurs voies
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8610-0012 8610-0015 8610-0003 8610-0006 8610-0001 8610-0010
BURK8610-0012EA 52.9 EUR
BURK8610-0012 BURK8610-0015 BURK8610-0003 BURK8610-0006 BURK8610-0001 BURK8610-0010
Robinets d'arrêt, à alésage droit ou à plusieurs voies
Robinets d'arrêt
PTFE
  • Résistant à une compression max. de 1 bar
  • Adapté au vide
  • Autoclavable