Imprimer
Pinces pour tuyaux, stop-it
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8619-0510 8619-0515 8619-0520 8619-0530
229-0117EA 4.2 EUR
229-0117 229-0118 229-0119 229-0120
Pinces pour tuyaux, stop-it
Pinces Clips pour tubes
En acier galvanisé et aluminium. Utilisées pour réguler ou arrêter l'écoulement de liquides ou de gaz dans les tuyaux.
  • Régulation de débit en continu
  • Résistance à la chaleur
  • Pour diamètres de tuyau jusqu'à 30 mm maximum