Imprimer
Tubing clamps, Squeeze-Fix
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8618-0002 8618-0003 8618-0001
BURK8618-0002EA 2 EUR
BURK8618-0002 BURK8618-0003 BURK8618-0001
Tubing clamps, Squeeze-Fix
Pinces Clips pour tubes
Attaches de tuyaux à élasticité permanente en POM blanc.
  • Tuyau peut être comprimé par phases ou complètement comprimé, selon les besoins
  • Peuvent être utilisées à une main
  • Stérilisable, ne rouille pas