Imprimer
4-Décylaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L08620.03 L08620.06 L08620.14
L08620.03EA 48.1 EUR
L08620.03 L08620.06 L08620.14
4-Décylaniline ≥98%
4-Décylaniline
Purity: 98% CAS No.: 37529-30-9 Molecular Formula: C16H27N Formula Weight: 233.40 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 218-220°/14mm Beilstein Reference: 2721403 MDL No.: MFCD00007918
Formule: C₁₆H₂₇N
Point d'ébullition: 218…220 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 23…25 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007918
Numéro CAS: 37529-30-9
EINECS: 253-546-9