Imprimer
Paniers en maille d’acier, rectangulaires, avec couvercle
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7501132 7501135 7501133 7501204 7501161 7501162 7501282
HUPF7501132EA 237 EUR
HUPF7501132 HUPF7501135 HUPF7501133 HUPF7501204 HUPF7501161 HUPF7501162 HUPF7501282
Paniers en maille d’acier, rectangulaires, avec couvercle
Paniers Paniers en maille d'acier
Ces paniers en acier traité par polissage électrolytique sont adaptés aux petits ustensiles et accessoires.
  • Couvercle
  • Structure de fond avec cadre
  • Treillis métallique: 1,6×1,6 mm
Coloris: argenté.