Imprimer
Lingettes, Twill Jean
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 2800 EUR
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Lingettes, Twill Jean
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
La lingette en Twill Jean est un tissu croisé 100% coton, tissé en 2 × 1. Elle est très absorbante et possède une stabilité thermique élevée pour les applications haute température. Les bords sont coupés en biais pour prévenir l'effilochage.
  • Lingette résistante et durable pour le nettoyage des outils
  • Grande stabilité thermique pour les applications haute température
La lingette convient parfaitement au nettoyage des surfaces ou à l'absorption des éclaboussures.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'applicationEn savoir plus