Imprimer
Noix, trois angles
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5655 5656
BOCH5655EA 16.3 EUR
BOCH5655 BOCH5656
Noix, trois angles
Pinces Noix de serrage
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions