Imprimer
Bossheads for frames, 90°
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5373 5313
BOCH5373EA 14.5 EUR
BOCH5373 BOCH5313
Bossheads for frames, 90°
Pinces Noix de serrage
Noix pour cadres, en acier inoxydable ou en fonte malléable, chromées.
  • Pour des tiges jusqu'à 13 mm
  • Angle : 90°
  • Avec vis creuse (M6)