Imprimer
Noix à crochet
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5304 5364
BOCH5304EA 32.4 EUR
BOCH5304 BOCH5364
Noix à crochet
Pinces Noix de serrage
Noix de serrage à crochet, en acier inoxydable ou en acier nickelé.
  • Pour des tiges jusqu'à 13 mm
  • Angle : 90°
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable