Imprimer
Lingettes pour salles propres, présaturées, Polynit Heatseal, PROSAT®
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 493 EUR
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Lingettes pour salles propres, présaturées, Polynit Heatseal, PROSAT®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Lingettes en polyester tricotées et présaturées en Polynit Heatseal avec 70% d'isopropanol et 30% d'eau désionisée pour salles propres, la préparation des surfaces et les procédés de fabrication critiques.
  • Texture douce non abrasive, nettoyage sans rayure
  • Émission faible de particules et de substances extractibles
  • Pochette refermable qui préserve la propreté et les niveaux de saturation
À utiliser dans des environnements de salles propres ISO classe 3 ou 4.
Couleur: Blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication: Résultats desEn savoir plus