Imprimer
Bouchons, universels, FitsAll™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T403GY T403G T403Y T403BK T403B T403L T403N T403R
SIMPT403GYEA 34.9 EUR
SIMPT403GY SIMPT403G SIMPT403Y SIMPT403BK SIMPT403B SIMPT403L SIMPT403N SIMPT403R
Bouchons, universels, FitsAll™
Bouchons Bouchons en plastique
Conçu pour une insertion et un retrait facilités. Le retrait du bouchon est simple et rapide. Le système de fermeture FitsAll™ est idéal pour le rebouchage des tubes de prélèvement sanguin en verre sous vide, de diamètre externe 12 et 16 mm. Les systèmes de fermeture flexibles FitsAll™ protègent contre les aérosols des microorganismes hautement infectieux. Ils protègent les échantillons contre les contaminations croisées et les zones de travail des laboratoires contre les infections et les éclaboussures. Moulage à partir de polyéthylène
faible densité, FitsAll™ se fixe fermement sur le tube. Ne convient pas à l'autoclavage.
  • En PE
  • Très résistants dans les procédures les plus rigoureuses, y compris la centrifugation
  • Disponibles en 8 couleurs pour une identification facilitée des échantillons