Imprimer
Microtubes à centrifuger, avec filetage, Micrewtube®
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T341-4T T341-6T T341-7T T341-2T T341-5T T341-4TBR T341-2TLST T341-6TPR T341-6TBR T341-4TPR T341-2TBR T341-2TPR T341-4TLST T341-5TBR T341-5TLST T341-5TPR T341-6TLST T341-7TBR T341-7TLST T341-7TPR
612-6651EA 92.2 EUR
612-6651 612-6655 612-6650 612-6653 612-6654 SIMPT341-4TBR SIMPT341-2TLST SIMPT341-6TPR SIMPT341-6TBR SIMPT341-4TPR SIMPT341-2TBR SIMPT341-2TPR SIMPT341-4TLST SIMPT341-5TBR SIMPT341-5TLST SIMPT341-5TPR SIMPT341-6TLST SIMPT341-7TBR SIMPT341-7TLST SIMPT341-7TPR
Microtubes à centrifuger, avec filetage, Micrewtube®
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP translucide ou en PP marron foncé.
  • Disponibles en configuration simple ou gradués
  • FCR max. : les tubes sans jupe peuvent être centrifugés jusqu'à 20000 ×g
  • Plage de température: -196 à +121 °C
  • Certifiés sans RNase, DNase, non pyrogènes et sans ADN