Imprimer
Flacons d'échantillons dans Vial File®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
224952 224891 224892 W224693 W224694 W224695 W224696 W224896 W224897 W224954 W224955
548-2161EA 112 EUR
548-2161 548-2190 548-2191 WHEAW224693 WHEAW224694 WHEAW224695 WHEAW224696 215-3494 WHEAW224897 WHEAW224954 WHEAW224955
Flacons d'échantillons dans Vial File®, WHEATON®
Fioles
Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d'extraction, les flacons ambrés sont en verre borosilicaté.
  • Étui en PS avec cloisons, inserts en mousse et carte d'indexation alphanumérique pour organiser et protéger les flacons
  • Flacons transparents conformes aux exigences des normes ASTM E438 Type I, Classe A et USP Type I
  • Les flacons ambrés sont conformes aux exigences de l'USP Type I pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière
  • Bouchons attenants aux flacons