Imprimer
2-Iodo-4-nitrotoluène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
B21491.06 B21491.14
B21491.06EA 27.3 EUR
B21491.06 B21491.14
2-Iodo-4-nitrotoluène ≥97%
2-Iodo-4-nitrotoluène
Purity: 97% CAS No.: 7745-92-8 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 MDL No.: MFCD00024329
Formule: C₇H₆INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024329
Numéro CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3
UN: 3077
ADR: 9,III