Imprimer
2-Iodotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Iodo-2-methylbenzene
B22697.14 B22697.22 B22697.36
B22697.14EA 50.2 EUR
B22697.14 B22697.22 B22697.36
2-Iodotoluène ≥98%
2-Iodotoluène
Purity: 98% CAS No.: 615-37-2 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.6090 Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1634294 MDL No.: MFCD00001042
Formule: C₇H₇I
Poids moléculaire: 218.04 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Densité: 1.713
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001042
Numéro CAS: 615-37-2
EINECS: 210-422-9