4-Fluoro-2-méthylphénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 452-72-2
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Odour: Phenol-like
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 87°/14mm
Beilstein Reference: 2041490
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075088
Formule:
C₇H₇FO Poids moléculaire: 126.13 g/mol Point d'ébullition: 87 °C (14 mmHg) Point de fusion: 32…36 °C Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075088 Numéro CAS: 452-72-2 UN: 3261 ADR: 8 III |