Imprimer
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6202-1000 6202-0250 6202-0500
BURK6202-1000EA 14.4 EUR
BURK6202-1000 BURK6202-0250 BURK6202-0500
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, translucent, with PE screw lid.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • No crevices
  • Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.