Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23516.03 B23516.06
B23516.03EA 28.1 EUR
B23516.03 B23516.06
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole
Purity: 97% CAS No.: 261951-78-4 Molecular Formula: C8H6F4O Formula Weight: 194.13 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4352 MDL No.: MFCD01631564
Formule: C₈H₆F₄O
Poids moléculaire: 194.13 g/mol
Point d'ébullition: 151
Point de fusion: –15 °C
Point éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631564
Numéro CAS: 261951-78-4