Imprimer
Systèmes de nettoyage, EasyCurve™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2724 EZSE0100 EZSE0150 EZMP0350 EZMP0300
CONT2724EA 219 EUR
CONT2724 CONTEZSE0100 CONTEZSE0150 CONTEZMP0350 CONTEZMP0300
Systèmes de nettoyage, EasyCurve™
Serpillières
Le mop Contec EasyCurve™, spécialement conçu pour les environnements critiques et contrôlés, est désormais disponible avec une face en microfibres côtelée pour permettre un nettoyage facile et sans souci pour une meilleure récupération des particules et une meilleure élimination de la contamination. La combinaison de la face courbée du mop et du connecteur pivotant permet de un contact sans effort la surface et une excellente maniabilité, faisant d'EasyCurve™ un outil de nettoyage idéal pour les plafonds, murs et sols. Disponible en versions non stériles et stériles validées.
Têtes de balai à franges:
Très absorbante et anti-goutte
Compatible avec la plupart des solutions, solvants et désinfectants courants
Meilleure élimination des contaminants
Économique et facile à installer sans outils
Tête de balai:
Compatible avec les mops Contec EasyCurve™ et les manches QuickConnect™
Le support pour tête de mop 2724 peut être stérilisé avec la plupart des méthodes communes, y compris l'irradiation aux rayons gamma, l'oxyde d'éthylène ou l'autoclavage (121 °C pendant 30 minutes)
Permet de toucher les surfaces sans effort
Assure un contact complet et uniforme avec toutes les surfaces
Tous les éléments du système EasyCurve sont autoclavables, ce qui en fait une alternative de mise à niveau idéale pour les applications où des mops à rouleau en mousse et à auto-essorage sont actuellement utilisés.