Imprimer
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Nitrobenzotrifluorure
L05948.14 L05948.22
L05948.14EA 46.1 EUR
L05948.14 L05948.22
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène ≥97%
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène
Purity: 97% CAS No.: 98-46-4 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4720 Odour: Characteristic Melting Point: -5° Boiling Point: 201-205° Beilstein Reference: 2051362 UN No.: 2306 MDL No.: MFCD00007260
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point d'ébullition: 201…205 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,435
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007260
Numéro CAS: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II