Imprimer
Chariots de transport
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11410 11411 11431 11430
BOCH11410EA 854 EUR
BOCH11410 BOCH11411 BOCH11431 BOCH11430
Chariots de transport
Chariots
Ces chariots de transport sont fabriqués en acier inoxydable et sont équipés de deux roues directrices verrouillables. Ces chariots sont disponibles avec deux ou trois plateaux.