Imprimer
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18130.06 A18130.14
A18130.06EA 45.8 EUR
A18130.06 A18130.14
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène ≥98%
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Point d'ébullition: 105…110 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1,522
Point éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024576
Numéro CAS: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III