Imprimer
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
A19676.14 A19676.22 A19676.36
A19676.14EA 35.9 EUR
A19676.14 A19676.22 A19676.36
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥97%
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Purity: 97% CAS No.: 367-86-2 Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 91-92°/15mm Beilstein Reference: 1880508 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007059
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Point d'ébullition: 91…92 °C (15 mmHg)
Densité: 1,494
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007059
Numéro CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III