Imprimer
2-Fluoro-4-nitrotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14464.14 A14464.06 A14464.22
A14464.14EA 88.9 EUR
A14464.14 A14464.06 A14464.22
2-Fluoro-4-nitrotoluène ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 1427-07-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 73°(163°F) Melting Point: 32-37° Boiling Point: 56-58°/1mm Beilstein Reference: 2250156 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007199
Formule: C₇H₆FNO₂
Point d'ébullition: 56…58 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 32…37 °C
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007199
Numéro CAS: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III