Imprimer
2-Fluoro-5-nitrotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14649.09 A14649.18
A14649.09EA 57 EUR
A14649.09 A14649.18
2-Fluoro-5-nitrotoluène ≥98%
Purity: 98+% CAS No.: 455-88-9 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 105°(221°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 98-101°/13mm Beilstein Reference: 1940341 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007284
Formule: C₇H₆FNO₂
Point d'ébullition: 98…101 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 37…40 °C
Point éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007284
Numéro CAS: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III