Imprimer
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
A15698.14 A15698.22
A15698.14EA 53.5 EUR
A15698.14 A15698.22
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène ≥99%
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène
Purity: 99% CAS No.: 444-29-1 Molecular Formula: C7H4F3I Formula Weight: 272.01 Flash Point: 81°(177°F) Physical Form: Liquid Density: 1.936 Refractive Index: 1.5305 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 2090038 MDL No.: MFCD00001041
Formule: C₇H₄F₃I
Poids moléculaire: 272.01 g/mol
Point d'ébullition: 198…199 °C
Densité: 1.936
Point éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001041
Numéro CAS: 444-29-1
EINECS: 207-147-1