Perfluorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 434-64-0
Molecular Formula: C7F8
Formula Weight: 236.06
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.3680
Melting Point: -66°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2057072
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000375
Formule:
C₇F₈ Point d'ébullition: 103…105 °C Point de fusion: –66 °C Densité: 1,668 Point éclair: 20 °C (68 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000375 Numéro CAS: 434-64-0 EINECS: 207-104-7 UN: 1992 ADR: 3,II |