2-Fluorotoluène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
Purity: 99+%
CAS No.: 95-52-3
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1853362
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000322
Formule:
C₇H₇F Point d'ébullition: 113…114 °C Point de fusion: –87 °C Densité: 1,002 Point éclair: 12 °C (53 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000322 Numéro CAS: 95-52-3 EINECS: 202-428-5 UN: 2388 ADR: 3,II Indice Merck: 14,4180 |