2-Fluorotoluène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
Formule:
C₇H₇F Poids moléculaire: 110.13 g/mol Point d'ébullition: 113…114 °C (760 mmHg) Point de fusion: –62 °C Densité: 1 g/cm³ Point éclair: 8 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000322 Numéro CAS: 95-52-3 EINECS: 202-428-5 UN: 2388 ADR: 3 II Indice Merck: 13,04207 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | -9.5° to -11.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |