Imprimer
2,4-Difluorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
A11667.06 A11667.14
A11667.06EA 23.9 EUR
A11667.06 A11667.14
2,4-Difluorotoluène ≥98%
2,4-Difluorotoluène
Purity: 98+% CAS No.: 452-76-6 Molecular Formula: C7H6F2 Formula Weight: 128.12 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4490 Odour: Aromatic Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1931681 UN No.: 2388 MDL No.: MFCD00000332
Formule: C₇H₆F₂
Point d'ébullition: 114…115 °C
Densité: 1,121
Point éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000332
Numéro CAS: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 2388
ADR: 3,II