3-Chloro-2-méthylanisole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 3260-88-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5395
Melting Point: -3°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1862220
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00070772
Formule:
C₈H₉ClO Point d'ébullition: 212…215 °C Point de fusion: –3 °C Densité: 1,160 Point éclair: 92 °C (197 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070772 Numéro CAS: 3260-88-6 EINECS: 221-862-6 ADR: 3,III |