Imprimer
3-(Chlorométhyl)anisole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
197860050 197860250 197861000
ACRO197860050EA 40.5 EUR
ACRO197860050 ACRO197860250 ACRO197861000
3-(Chlorométhyl)anisole 97%
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %