Imprimer
4-Chloro-2-nitrotoluène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23382.22 B23382.36
B23382.22EA 48.1 EUR
B23382.22 B23382.36
4-Chloro-2-nitrotoluène ≥99%
4-Chloro-2-nitrotoluène
Purity: 99% CAS No.: 89-59-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 242° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007215
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 242 °C
Point de fusion: 34…38 °C
Densité: 1,2559 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007215
Numéro CAS: 89-59-8
EINECS: 201-921-2
UN: 3457
ADR: 6.1,III